Documenti fondamentali
58625-U
Supelco
Cross
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinonimo/i:
Valco® Unions
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.52
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
VICI Valco® ZX1C
Dimensioni foro
0.25 mm
Compatibilità
for connecting 1/16 in.
Descrizione generale
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)