584621-U
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pack of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
4.7% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Cartuccia: lungh. × diam. int.
0.5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)