58200-U
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
SUPELCOSIL™ LC-SI 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
58200-U | 4061838549693 |