57917
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
agenzia
suitable for USP L60
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
12.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
suitable for L60 per USP
Caratteristiche e vantaggi
• Symmetric peaks for the most reactive compounds
• Unique selectivity for polar and charged compounds
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?