577545-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 300 μm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 unit
Grado di funzionalizzazione
4.7% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 300 μm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)