577107-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L62
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.5% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
577107-U |