Key Documents
57545
Low Volume Static Mixer (50-250 μL)
50 μL cartridge, stainless steel
Sinonimo/i:
50UL STATIC MIXER CARTRIDGE
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
Materiali
stainless steel
Compatibilità
for use with ASI low volume mixer housing
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)