57492-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 60 mg (bed), volume 3 mL, pk of 54 ea
Sinonimo/i:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
detection: MS friendly
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel™
Confezionamento
pk of 54 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
425-500 m2/g
Volume
3 mL
Peso
60 mg (bed)
Dimensione particelle
40-75 μm (>90%)
Dimensione pori
80-210 Å pore size
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric sorbent with lipophilic and hydrophilic functional groups used for solid phase extraction of a wide range of analytes with different polarities. It saves time, offers faster flow rates, and minimum signal enhancement/suppression.