Documenti fondamentali
57200
Supelco
Supelclean LC-Si Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Confezionamento
pkg of 100 g
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Matrice
Silica Gel (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)