57016
Supelclean™ LC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 54 ea
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
450 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
diol bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)