567208-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 10 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
9.2% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 10 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
3.6 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Note legali
Anticorpo
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Contenuto correlato
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.