56708
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Prodotti consigliati
Lungh. × D.E. × D.I.
10 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
Colore
red band
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)