Documenti fondamentali
55082
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
Tefzel® adapter (one-piece design)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Raccordi
female Luer
10-32 male
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)