55049
RheBuild® Kit
for use with 7725/7725i/7726
About This Item
Prodotti consigliati
Compatibilità
for use with 7725/7725i/7726
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.