Documenti fondamentali
54849
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
11.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Una fase alchilica idrofobica di uso generale, molto ritentiva e che fornisce una buona forma del picco per un'ampia varietà di composti.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)