53967-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express HILIC HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 3 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
1-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Protocolli
Separation of Melamine; 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.