53501-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
Sinonimo/i:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cartuccia di guardia per Ascentis® Express C18, 2,7 micron, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
7.7% carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.
Ascentis® Express C18 is the first choice when starting a new separation method.