52786-U
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 300 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 300 mg
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
8.4% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
Capacità
0.06 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
- Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
- Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
- Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
- Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
- Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?