Documenti fondamentali
51286-U
MicroTee
for use with 1/16" O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Descrizione
includes 3, microferrules for 1/16" O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 1/16" O.D. tubing
Descrizione generale
Connects 3 capillary tubes, using MicroFingertight II fittings. Includes 3 MicroFerrules for 0.025 in. O.D. tubing, 3 female nuts.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)