Documenti fondamentali
51184-U
OPTI-GUARD® C8 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, phase C8 (octyl), pk of 5 ea
Confezionamento
pk of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Opti-Guard®
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
40 μm
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
OPTI-GUARD® sets the standard for low-impact, easy to use pre-column protection. Designed for use with analytical (4.6 mm, 3.0 mm I.D.) and narrow bore (2.1 mm, 1.0 mm) columns, the patented floating stem design automatically adjusts to any manufactures tube stop depth for a zero-dead volume connection every time. The OPTI-GUARD® 1 mm requires no special connecting hardware or tools for installation.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)