Documenti fondamentali
50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
20 mm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
12-20 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)