506788
Acetaldeide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
PESTANAL®
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
P. eboll.
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate