50606-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge pack of 3 ea
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis™ Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm
Materiali
(SST)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Caratteristiche
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
Confezionamento
pack of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
6.5% Carbon loading
Parametri
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
Cartuccia: lungh. × diam. int.
0.5 cm × 4.6 mm
Matrice
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)