50394-U
Ascentis® Express 90Å C8 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express C8, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Prodotti correlati
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50394-U | 4061838527691 |