50335-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express OH5, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L86
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydroxy, penta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9(lit.)
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrizione generale
Column Characteristics
The Fused-Core particle has a surface area of ~ 100 m2/g and an average pore size of 90Å. The Fused-Core particles are 30% to 50% heavier than commercially available totally porous particles due to the density of the solid cores. Therefore, the effective surface area per column is similar to columns packed with totally porous particles having surface areas in the 160-200 m2/g range.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)