Documenti fondamentali
503266
Aalborg Mass Flowmeter Battery Kit
AC/DC input 110 V AC (AC)
Sinonimo/i:
110V BATTERY KIT W/CHARGER FOR MASS FLOWMETER
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5032664061833660966