Documenti fondamentali
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Superspher®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Superspher®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octadecyl
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
4 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)