50204-U
Partisil™ C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Partisil™ HPLC Column
About This Item
product name
Colonna per HPLC Partisil™, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Partisil™
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Partisil™
Grado di funzionalizzazione
10.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
octadecyl
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
85 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti