Key Documents
501824
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
Forma fisica
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T236-14
Disponibilità
not available in EU, Canada
Concentrazione
1000 ppm each component in helium
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)