49446-U
EN 14105:2003 Monoglyceride Stock Solution
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
Sinonimo/i:
Biodiesel impurities, Commercial Mixture of Monoglycerides, Monoglycerides
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
10 mg/mL each component in pyridine
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Analita
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocolli
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.