Documenti fondamentali
48996-U
Supelco
EPA 8151 Herbicide acid mix
in acetone (varied), PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 8151
Nome Commerciale
PESTANAL®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in acetone (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EPA 8151 Herbicide acid mix is useful for identifying and quantifying the chlorinated herbicides on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites. The pre-requisite of EPA 8151 method is the use of gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC).
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM48996.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Acifluorfen 100 μg/mL
    Bentazon 100 μg/mL
    Chloramben 100 μg/mL
    2,4-D 100 μg/mL
    2,4-DB acid 100 μg/mL
    Dalapon 100 μg/mL
    Tetrachloroterephthalic acid
    Dicamba 100 μg/mL
    3,5-Dichlorobenzoic acid 100 μg/mL
    Dichloroprop 100 μg/mL
    Dinoseb 100 μg/mL
    MCPA 10000 μg/mL
    MCPP 10000 μg/mL
    4-Nitrophenol 100 μg/mL
    Pentachlorophenol 100 μg/mL
    Picloram 100 μg/mL
    2,4,5-T 100 μg/mL
    2,4,5-TP 100 μg/mL
    Vedi tutto (18)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)