Key Documents
48873
Supelco
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
pkg of 6 × 1 mL
Sinonimo/i:
RGO
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D2887,D2887,D7169
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 6 × 1 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
ASTM ® D2887 reference gas oil can be used as standard in order to measure the boiling range of petroleum fractions, like diesel fuel and gasoline with gas chromatography method(GC).
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Speight.GJ
Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry (2005)
Song C
Chemistry of Diesel Fuels (2000)