Documenti fondamentali
48535
Supelco
Fluoranthene
analytical standard
Sinonimo/i:
Benzo[j,k]fluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Beilstein:
1907918
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
384 °C (lit.)
Punto di fusione
105-110 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
FA, a six ringed highly stable compound, is considered as an environmental indicator. It is mainly selected for simulation study.
Fluoranthene (FA) is a polycyclic aromatic hydrocarbon, which can be used in the preparation of fluorescent chemosensors for the specific detection of picric acid.
Applicazioni
FA was used after dissolving in HPLC grade acetonitrile, in order to determine retention data and to study the linearity of the detector, during HPLC analysis of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon).
Fluoranthene (FA) may also be used as an analytical standard for the determination of the analyte in food samples, oils, fats, and environmental samples by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
198.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrene puriss. p.a., for fluorescence, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
82648
Pyrene
M. Ibrahim Khan, M. Rafiqul Islam
True Sustainability in Technological Development and Natural Resource Management, 165-165 (2007)
Fluoranthene based fluorescent chemosensors for detection of explosive nitroaromatics
Venkatramaiah.N, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 5007-5009 (2012)
Estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons associated with size segregated combustion aerosols generated from household fuels.
Tiwari, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 106, 79-86 (2013)
L D Gratz et al.
Journal of hazardous materials, 74(1-2), 37-46 (2000-04-27)
For laboratories involved in polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) analyses in environmental samples, it is very useful to participate in interlaboratory comparison studies which provide a mechanism for comparing analytical methods. This is particularly important when PAH analyses are routinely done
A P Rodrigues et al.
The Science of the total environment, 443, 454-463 (2012-12-12)
Fluoranthene (FLU) is a priority polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) commonly detected in estuarine sediments, water and biota. Despite this, information on FLU detection, accumulation and effects on marine crustaceans is scarce. This work investigated the accumulation of FLU in Carcinus