47660-U
Dibromoacetic acid solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 552.2
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
SIEILFNCEFEENQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?