44897-U
ASTM® D6584 Tricaprin Solution
8000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinonimo/i:
Biodiesel impurity
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D6584
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Concentrazione
8000 μg/mL in pyridine
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.