442669
Decane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
410 °F
Limite di esplosione
2.6 %
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as an extraction solvent of headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with droplet derivatization for the determination of hexanal and heptanal in human blood by GC-MS.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane