Documenti fondamentali
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Palmitolinoleic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)