Documenti fondamentali
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
Sinonimo/i:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Famiglia di API
benzocaine
Saggio
≥95.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)