Documenti fondamentali
40085
Supelco
Trichloroethylene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
Trichloroethene
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=CCl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trichloroethylene is a chlorinated aliphatic organic solvent, which can be extensively used as a metal degreaser in industries.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hydrodechlorination of trichloroethylene over Pd supported on swellable organically-modified silica (SOMS)
Sohn H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 203, 641-653 (2017)
Use of Zea mays L. in phytoremediation of trichloroethylene
Moccia E, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 24, 11053-11060 (2017)
Biao Jin et al.
Environmental science & technology, 47(3), 1443-1451 (2013-01-10)
We propose a self-consistent method to predict the evolution of carbon and chlorine isotope ratios during degradation of chlorinated hydrocarbons. The method treats explicitly the cleavage of isotopically different C-Cl bonds and thus considers, simultaneously, combined carbon-chlorine isotopologues. To illustrate
Liang Chen et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 67(6), 1254-1259 (2013-03-20)
Zero-valent iron (ZVI) application in groundwater remediation is limited by its vulnerability to passivation, which significantly decreases its surface reactivity. Both biological and chemical processes can potentially passivate ZVI, although the understanding of biological passivation is limited. This study was
Trichloroethylene and cancer.
Mark P Purdue
Journal of the National Cancer Institute, 105(12), 844-846 (2013-06-01)
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis