Documenti fondamentali
30285-U
Supelco
Tedlar® SCV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Sinonimo/i:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Sacchetto in Tedlar® per campionamento di gas,
Materiali
Tedlar® PVDF film
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Descrizione
Screw Cap Valve (SCV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Confezionamento
pkg of 10 bags
tecniche
whole air sampling: suitable
Volume max. × largh. × lungh.
3 L × 10 in. × 10 in.
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descrizione generale
Il Tedlar è raccomandato da diversi metodi EPA USA per il campionamento di VOC e composti dello zolfo. Il nostro Tedlar è una pellicola spessa 50 µm di qualità superiore perché inerte e impermeabile e protegge l′integrità del campione con buoni valori di recupero. La nostra valvola (PLV) di chiusura a pressione e il processo di saldatura a caldo dei bordi assicurano che i nostri campionatori siano robusti, a tenuta stagna e virtualmente privi di perdite anche nelle condizioni più gravose di campionamento e spedizione.
Applicazioni
  • Impact of Breath Sample Collection Method and Length of Storage of Breath Samples in Tedlar Bags on the Level of Selected Volatiles Assessed Using Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry (GC-IMS): This study underscores the crucial role of Tedlar bags in preserving the integrity of volatile compounds in breath samples, vital for reliable diagnostic and environmental monitoring (Czippelova et al., 2024).
  • Colorectal Cancer Diagnosis through Breath Test Using a Portable Breath Analyzer—Preliminary Data: Illustrates the application of Tedlar gas sampling bags in clinical settings for early diagnosis of diseases, highlighting the integration with portable analyzers for efficient healthcare solutions (Picciariello et al., 2024).
  • Preservation of Exhaled Breath Samples for Analysis by Off-line SESI-HRMS: Proof-of-Concept Study: Demonstrates the efficiency of Tedlar bags in storing breath samples for sophisticated high-resolution mass spectrometry analysis, important for both clinical and environmental applications (Sola-Martínez et al., 2023).
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dispositivo per il campionamento dell'aria
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)