30135-U
Carbopack™ B Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2 , unconditioned, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materiali
stainless steel TD tube
Nome Commerciale
Carbopack™
Caratteristiche
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 × 3 1/2
Area superficiale
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Compatibilità
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)