Documenti fondamentali
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
22 ga
Caratteristiche
point style 2
syringe type F (fixed needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 008102
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.72 mm
Volume
1000 μL
Descrizione generale
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)