28449-U
Top Flask with Stopcock
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
Confezionamento
pk of 1
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Capacità
250 mL
Dimens. collo
24 mm
Volume
250 mL
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)