Documenti fondamentali
28404-U
Supelco
Empty Dioxin Column
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Materiali
glass hardware
Confezionamento
pk of 5
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diam. int. × lungh.
15 mm × 30 cm
D.E. × lungh.
6.35 mm × 35 cm
D.I. filettatura
24 mm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6.35 mm unions
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)