28277-U
Screens for GERSTEL® TD Tubes
pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(Fits both stainless steel and glass tubes)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Gerstel®
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)