27422
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
natural polypropylene vial
Descrizione
with molded conical insert
Caratteristiche
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.5 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)