Documenti fondamentali
27408
Supelco
Insert for shell vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
glass
Descrizione
Mandrel precision point
Caratteristiche
conical
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
Volume
0.05 mL
Compatibilità
for use with vial with 6 mm opening
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)