Documenti fondamentali
27178
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 18 mm × 0.050 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
18 mm
diam. × spessore
18 mm × 0.050 in.
Compatibilità
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Descrizione generale
The red rubber is "polybutyl isoprene."
Applicazioni
Septa may be used in solid-phase microextraction (SPME) of essential Ocimum oils.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Chemotaxonomical analysis of the essential oil aroma compounds of four different Ocimum species from southern India.
Jirovetz, Leopold, et al.
European Food Research and Technology, 217.2, 120-124 (2003)