Documenti fondamentali
2636801
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Single Taper Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
glass liner
Descrizione
Universal flash
Caratteristiche
glass flash insert
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Varian 03-918339-00 (OEM)
Lungh. × D.E. × D.I.
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Compatibilità
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Altre note
I263680 --> material nos. 2636801 (1pk), 2636805 (5pk), & 2636825 (25pk).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)