25936
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass column
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrice
80/120 Carbopack B DA support
Gruppo funzionale matrice
4% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)